Merck
ENAH11DD17DE
Enamine
{imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.19
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C6H6N2OS/c9-4-5-3-7-6-8(5)1-2-10-6/h1-3,9H,4H2
InChI Key
CGNHKTWBASPCLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716639
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716639