Merck
ENAH11DD17B7
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.61
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(4)10;/h4-5H,1-3,10H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI Key
NNHZKEXLRJGUNR-UYXJWNHNSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716163
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)