Merck
ENAH11DD17B1
Enamine
N4-(2-phenylethyl)pyridine-3,4-diamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.74
MDL番号:
Iupac Name
N4-phenethylpyridine-3,4-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3.ClH/c14-12-10-15-8-7-13(12)16-9-6-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,7-8,10H,6,9,14H2,(H,15,16);1H
InChI Key
JVEAGRWQLDVOBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716144
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716144
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)