Merck
ENAH11DD179C
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)piperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-4-3-9(6-11(10)13)15-5-1-2-8(14)7-15/h3-4,6,8H,1-2,5,7,14H2
InChI Key
NJLRPQXEJMDNFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702689
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702689