Merck
ENAH11DD1708
Enamine
5-fluoro-2-iodo-3-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.04
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-iodo-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
PAZAVFQHUJMVOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709858
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709858