Merck
ENAH11DD16A9
Enamine
4-methylazetidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
4-methylazetidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-3-2-4(6-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
HJNCIIYYAHQDGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709414
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709414
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)