Merck
ENAH11DD165C
Enamine
3-methylpyridine-2-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
Iupac Name
3-methylpyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO2S/c1-5-3-2-4-8-6(5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI Key
AFZRNZGQYHMQFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583723
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583723