Merck
ENAH11DD162B
Enamine
methyl 3-chloro-6-fluoro-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-chloro-6-fluoro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO4/c1-15-8(12)6-5(10)3-2-4(9)7(6)11(13)14/h2-3H,1H3
InChI Key
YUKKCYPRANQGQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708216