Merck
ENAH11DD15BE
Enamine
[1-(4-bromophenyl)-2-fluoroethyl](methyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.56
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2-fluoro-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrFN.ClH/c1-12-9(6-11)7-2-4-8(10)5-3-7;/h2-5,9,12H,6H2,1H3;1H
InChI Key
HBOXMBFIGLCFFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704200