Merck
ENAH11DD1561
Enamine
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(4-bromophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2.ClH/c1-11(13,7-10(14)15-2)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6H,7,13H2,1-2H3;1H
InChI Key
LSSWUBDYXLFHIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709605
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)