Merck
ENAH11DD1536
Enamine
6-bromo-2-chloro-5-fluoro-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.52
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-5-fluorobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H2BrClFNS/c8-3-1-6-5(2-4(3)10)11-7(9)12-6/h1-2H
InChI Key
UGCSTPXIODRBMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706570
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706570