Merck
ENAH11DD151D
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-6-8(7(9)10)4-2-3-5-8/h2,4H,3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
NAPPZOKMDYHLLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703316
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703316
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)