Merck
ENAH11DD1519
Enamine
6-chloro-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3O/c1-12-8-5(4-10-12)6(13-2)3-7(9)11-8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
PXQGKICSAWAILB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703055
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703055