Merck
ENAH11DD12F2
Enamine
5-bromo-3-iodothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.94
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-iodo-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrIO2S/c6-3-1-2(7)4(10-3)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI Key
CJFDZTGODIPKKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696850
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1696850