Merck
ENAH11DD111D
Enamine
2-[1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)10-5-7(4-9-10)3-8(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
FOEIEJOIRZVVIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670608
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670608
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)