Merck
ENAH11DD10AD
Enamine
1-methyl-5-[(pyrrolidin-3-yl)methyl]-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-5-(pyrrolidin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-12-9(3-5-11-12)6-8-2-4-10-7-8/h3,5,8,10H,2,4,6-7H2,1H3
InChI Key
YHCCMCSNBFLNPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1669262
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1669262