Merck
ENAH11DD0D11
Enamine
(2,6-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.44
MDL番号:
Iupac Name
(2,6-dibromophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Br2ClO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
InChI Key
PNAUHAIBOIHXTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266473
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266473
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)