Merck
ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.09
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)