Merck
ENAH11DD097F
Enamine
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
Iupac Name
4,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-5-6(8)7(2,3)4/h1,6,8H,2-4H3
InChI Key
ILPLTEOGHOQFHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)