Merck
ENAH11DD07CE
Enamine
5,5,5-trifluoropentan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.12
MDL番号:
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H9F3O/c1-4(9)2-3-5(6,7)8/h4,9H,2-3H2,1H3
InChI Key
OEGAPAKHWXFFTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1246692