Merck
ENAH11DD0617
Enamine
2-cyclopentylpropan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopentyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-7(6-9)8-4-2-3-5-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3
InChI Key
BFDSHANQIVLFPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1240190
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1240190