Merck
ENAH11DD051D
Enamine
4-ethynyl-1-fluoro-2-methoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.15
MDL番号:
Iupac Name
4-ethynyl-1-fluoro-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H7FO/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h1,4-6H,2H3
InChI Key
JAILRMQALLZIEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1236056
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1236056