Merck
ENAH11DD0159
Enamine
3,4-dihydrospiro[1,4-benzoxazine-2,4'-oxane]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
2',3,3',4,5',6'-hexahydrospiro[benzo[b][1,4]oxazine-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-4-11-10(3-1)13-9-12(15-11)5-7-14-8-6-12/h1-4,13H,5-9H2
InChI Key
DVJKKKZEQAMGRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761049
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761049