Merck
ENAH11DD014D
Enamine
lithium(1+) ion 2-methoxy-6-methylpyridine-3-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.15
MDL番号:
Iupac Name
lithium 2-methoxy-6-methylpyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H9NO3S.Li/c1-5-3-4-6(12(9)10)7(8-5)11-2;/h3-4H,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
DWTJUFDVLXOISF-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753308
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753308