Merck
ENAH11DD012F
Enamine
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.12
MDL番号:
Iupac Name
1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-4-one
Inchi Code
1S/C6H7F2NO/c7-6(8)3-5(6)1-2-9-4(5)10/h1-3H2,(H,9,10)
InChI Key
ZGRRTNHXMZCFOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-743358
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)