Merck
ENAH11DD0120
Enamine
2-oxatricyclo[5.4.0.0,1,5]undecan-8-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
hexahydro-2H-benzo[1,4]cyclobuta[1,2-b]furan-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C10H14O2/c11-9-2-1-4-10-7(3-5-12-10)6-8(9)10/h7-8H,1-6H2
InChI Key
HIDDPGVSIZLTMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734922
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734922
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)