Merck
ENAH11DD00BB
Enamine
1-chloro-4-isocyanobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.57
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-isocyanobenzene
Inchi Code
1S/C7H4ClN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H
InChI Key
QPPCIPBFKQOIMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177124