Merck
ENAH11DCFA40
Enamine
1-(methylamino)cyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.59
MDL番号:
Iupac Name
1-(methylamino)cyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c1-7-5(4-6)2-3-5;/h7H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
YGXNUXAAJBYFSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305183
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305183