Merck
ENAH11DCF9E7
Enamine
2-(thiophen-3-yl)ethane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-thienyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S2/c7-11(8,9)4-2-6-1-3-10-5-6/h1,3,5H,2,4H2,(H2,7,8,9)
InChI Key
HECUDODUVQCJIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275788
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-275788