Merck
ENAH11DCF7BA
Enamine
3-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)-4,4,4-trifluorobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H16F3NO4/c1-9(2,3)18-8(17)14-5-6(4-7(15)16)10(11,12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI Key
QVWCRKXVQHTZCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071117
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)