Merck
ENAH11DCF6C5
Enamine
1-[3-(aminomethyl)azetidin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
(1-acetyl-3-azetidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-5(9)8-3-6(2-7)4-8/h6H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
YUTLQJWEGKHPKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160159
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)