Merck
ENAH11DCF678
Enamine
3-chloro-2-methylpyrido[2,3-b]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-methylpyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c1-5-7(9)12-8-6(11-5)3-2-4-10-8/h2-4H,1H3
InChI Key
YARAETSZJAIRCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115364
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115364