Iupac Name
3-(benzylamino)-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c12-8-10(13)7-11-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13H,6-8H2
InChI Key
CGBQPTYOFPMKAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716124
最新バージョンのいずれかを選択してください: