Merck
ENAH0CD463DD
Enamine
3-ethynylcyclobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.6
MDL番号:
Iupac Name
3-ethynylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N.ClH/c1-2-5-3-6(7)4-5;/h1,5-6H,3-4,7H2;1H
InChI Key
MURKGSOIXJBUSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708762
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708762
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)