Merck
ENAH0CD45FA0
Enamine
4-oxaspiro[2.4]heptan-6-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.14
MDL番号:
Iupac Name
4-oxaspiro[2.4]heptan-6-ol
Inchi Code
1S/C6H10O2/c7-5-3-6(1-2-6)8-4-5/h5,7H,1-4H2
InChI Key
GEAKSOHRNZXSDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706909
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706909