Merck
ENAH0CD45EF4
Enamine
2-tert-butyl-2-methylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(tert-butyl)-2-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8(2,3)9(4)7-10-5-6-11-9/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
GIGKHNPRTHOMSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702946
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702946