Merck
ENAH0CD45DA6
Enamine
1-methyl-1H-imidazole-4-carbohydrazide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4-carbohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N4O.2ClH/c1-9-2-4(7-3-9)5(10)8-6;;/h2-3H,6H2,1H3,(H,8,10);2*1H
InChI Key
UMIPSRYULWHXOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705989
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705989
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)