Merck
ENAH0CD45D93
Enamine
2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl]acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2-(5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)3-6-4-8(1-2-8)5-9-6;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H/t6-;/m1./s1
InChI Key
NEJXVMPAMRYESG-FYZOBXCZSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)