Merck
ENAH0CD45D86
Enamine
1-bromo-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.54
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12BrN.ClH/c8-6-5-7(6)1-3-9-4-2-7;/h6,9H,1-5H2;1H
InChI Key
PYDYIXSFQVRFEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704853