Merck
ENAH0CD45D70
Enamine
sodium 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
Iupac Name
sodium 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridazine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S.Na/c12-14(13)8-4-3-7(9-10-8)11-5-1-2-6-11;/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
WCCUGEXMDSFGSW-UHFFFAOYSA-M
保管温度
-10
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704521
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704521
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)