Merck
ENAH0CD45D48
Enamine
4-chloro-3-methyl-N-propylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.14
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-N-propylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN.ClH/c1-3-6-12-9-4-5-10(11)8(2)7-9;/h4-5,7,12H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
GCOCWMBEUQQCKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704140