Merck
ENAH0CD45D03
Enamine
2-{[(3-bromophenyl)(methyl)oxo-lambda6-sulfanylidene]amino}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
361.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(((3-bromophenyl)-(methylene)sulfinyl)amino)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3S2/c1-19(17,8-4-2-3-7(12)5-8)14-11-13-9(6-18-11)10(15)16/h2-6H,1H2,(H,15,16)(H,13,14,17)
InChI Key
KLWNROBTFJGPBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703367
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703367