Merck
ENAH0CD45B19
Enamine
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.11
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2S/c1-12-8(11)5-2-6-4(10-5)3-7(9)13-6/h2-3,10H,1H3
InChI Key
ZZUSKBHHRZULEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)