Merck
ENAH0CD45AB6
Enamine
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-2-methylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.36
MDL番号:
Iupac Name
2-[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-2-methylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-8-6-10(7-9-15)14(4,5)11(16)17/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,16,17)
InChI Key
GEJGNVUIZCNZEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200220
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200220