Merck
ENAH0CD45A47
Enamine
1-propyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-3-9-6-8-4-7(9)5-10/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI Key
CZNHVLOXIAQFJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95410
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95410