Merck
ENAH0CD459E3
Enamine
2-(6-chloropyridin-3-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-chloro-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c8-7-2-1-6(3-4-10)5-9-7/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI Key
GRVARUXBHWDCML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196780
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196780