Merck
ENAH0CD4592B
Enamine
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)6-3-8-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI Key
SELIBVBRTKHGSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228979
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228979
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)