Merck
ENAH0CD45815
Enamine
methyl 3-hydroxypiperidine-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-hydroxypiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-11-6(9)7(10)3-2-4-8-5-7;/h8,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
DYUPWTQWUCAISQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700766
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700766
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)