Iupac Name
3-bromo-6-ethynyl-2,4-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H4BrF2N/c1-2-4-3-5(10)6(9)7(11)8(4)12/h1,3H,12H2
InChI Key
QPBVCMBEIRVMKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699729
最新バージョンのいずれかを選択してください: