Merck
ENAH0CD457F4
Enamine
[5-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)thiophen-3-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.83
MDL番号:
Iupac Name
(5-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)thiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NS.ClH/c16-9-11-7-15(17-10-11)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)8-14;/h5-8,10H,1-4,9,16H2;1H
InChI Key
FFOQHCICTCHSFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698657
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)